Przejdź do
521663
2,5-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.41
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
concentration
0.5 M in THF
density
0.993 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(F)c(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
VZULWCCPBONIMY-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)