Przejdź do
522945
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(F)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
density
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
CC(=O)c1c(Cl)ccc(F)c1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(11)8(7)10/h2-3H,1H3
InChI key
VJBFZHHRVCPAPZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone is an aryl fluorinated building block.
Application
2′,6′-Dichloro-3′-fluoroacetophenone (2,6-Dichloro-3-fluoroacetophenone) may be used to synthesize the enantiomerically pure form of (S)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethanol.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)