Przejdź do
525928
Quinaldoyl chloride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
96-98 °C (dec.) (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H6ClNO/c11-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H
InChI key
WFVMVMAUXYOQSW-UHFFFAOYSA-N
General description
Quinaldoyl chloride is a quinaldine derivative.
Application
Quinaldoyl chloride may be used to synthesize 5-chloro-2-(2-quinolinecarboxy)acetophenone and benzoin quinaldate.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)