Przejdź do zawartości
528331
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)(CH3)NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
aldehyde, amine, hydroxyl
SMILES string
CN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-11(6-7-12)10-4-2-9(8-13)3-5-10/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3
InChI key
JOCUIVLSLBBESN-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize:
  • 2,5-bis[4-(methylaminoethanol)benzylidene]cyclopentanone
  • 4′-[(2-tosyloxyethyl)(methyl)amino]-4-phenyl-3-buten-2-malonitrile, a tosylate precursor
  • methanesulfonic acid 2-[(4-formyl-phenyl)-methyl-amino]-ethyl ester
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)