Merck
542113
4′-Hydroxy-2,4-dimethoxybenzophenone
97%
Synonim(y):
(2,4-Dimethoxyphenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone, 2,4-Dimethoxy-4′-hydroxybenzophenone
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3COC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2508320
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4′-Hydroxy-2,4-dimethoxybenzophenone, 97%
InChI
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
SMILES string
COc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2)c(OC)c1
InChI key
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
138-142 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)