Przejdź do
554154
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol
96%
Synonim(y):
5-(1,1-Dimethylethyl)-2-hydroxy-1,3-benzenedicarboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H2(CHO)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
mp
99-103 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C12H14O3/c1-12(2,3)10-4-8(6-13)11(15)9(5-10)7-14/h4-7,15H,1-3H3
InChI key
WQNTWZJPCLUXQC-UHFFFAOYSA-N
General description
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol can be prepared from 4-tert-butylphenol and hexamethylenetetramine.
Application
4-tert-Butyl-2,6-diformylphenol may be used to synthesize:
  • symmetrical macrocyclic Schiff′s base
  • 2,6-bis(N-(4′-methyl-2′-hydroxyphenyl)iminomethyl)-4-tert-butylphenol
  • isostructural C3-symmetrical triple stranded dinuclear lanthanide analogs
  • 5-tert-butyl-2 hydroxy-isophthalaldehyde-bis-2-pyridinehydrazone via reaction with 2-hydrazinopyridine
  • 5-tert-butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde-bisphenylhydrazone via reaction with phenylhydrazine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480053
description
96%
description
≥95.0%
assay
96%
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
99-103 °C (lit.)
mp
191-196 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)