Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
521,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
core: lead
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
density
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
perovskite solar cells
solar energy
SMILES string
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Polycrystalline α-FAPbI3 thin films by solution processing method. These polycrystalline thin films are applicable as photodetectors.
- Organic/inorganic hybrid 2D perovskite materials, applicable in solar cells.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis, perovskite grade | description 99.999% trace metals basis | description 99% |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade - |
| density 6.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 6.16 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - |
| mp 402 °C (lit.) | mp 402 °C (lit.) | mp 402 °C (lit.) | mp 402 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) iodide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-63-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?