Przejdź do
569887
3-(1-Cyclohexylcarbodiimido)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.9 mmol/g loading
Synonim(y):
Cyclohexylcarbodiimide, silica gel supported
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
extent of labeling
0.9 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
storage temp.
2-8°C
Application
Coupling agent for the synthesis of amides and esters.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)