Przejdź do
577006
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Synonim(y):
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3(CH213CH2)7CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.35
NACRES:
NA.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+8
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mass shift
M+8
SMILES string
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1;
InChI key
GGXKEBACDBNFAF-CZRUWCNSSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
605573489646700258
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
mass shift
M+8
mass shift
M+16
mass shift
M+1
mass shift
M+16
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)