Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.33
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3567910
eCl@ss:
32150917
Concentration:
1 M in tert-butyl methyl ether
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
concentration
1 M in tert-butyl methyl ether
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 M in tert-butyl methyl ether | description 0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran | description 1.0 M in hexanes | description 1.0 M in THF |
| concentration 1 M in tert-butyl methyl ether | concentration 0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran | concentration 1.0 M in hexanes | concentration 1.0 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?