Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
bp
48 °C
mp
-83 °C
density
0.803 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI key
WGYKZJWCGVVSQN-NCKGIQLSSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 97% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| mass shift M+7 | mass shift M+7 | mass shift M+7 | mass shift M+7 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp -83 °C | mp -127 °C (lit.) | mp - | mp - |
| bp 48 °C | bp 97 °C (lit.) | bp 105-106 °C (lit.) | bp 33-34 °C |
| density 0.803 g/mL at 25 °C | density 0.896 g/mL at 25 °C | density 1.15 g/mL at 25 °C | density 0.775 g/mL at 25 °C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C
Narządy docelowe
Respiratory system
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?