Przejdź do
632007
Isobutyric-d7 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
2-Methylpropionic-d7 acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD(CD3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.15
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-YYWVXINBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493236488399
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mass shift
M+7
mp
-47 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C
density
1.136 g/mL at 25 °C
density
1.039 g/mL at 25 °C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)