Przejdź do
634530
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
97%
Synonim(y):
1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-223-9
MDL number:
eCl@ss:
38190401
Assay:
97%
Form:
solid
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene can be used to synthesize the following:
  • analogs of HA14-1, which shows promising anticancer properties
  • N,N′-diarylated indolo[3,2-b]carbazole derivatives, which can find applications in electrophotography
  • symmetric 3,3′,4,4′,5,5′-hexamethoxydiphenylacetylene via Stille-type coupling with bis-(tributylstannyl)acetylene
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)