Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 525,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-351-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
96%
Form:
solid
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
96%
form
solid
mp
57-61 °C
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YOZILQVNIWNPFP-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?