Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
449,00 zł
Quality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D 45°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
manufacturer/tradename
ECACC
mp
216-220 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2cc3c(c(c2O)c4c5c(cc(c4O)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)cccc5)cccc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
InChI key
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 96% | description 97% | description 99% |
| reaction suitability reagent type: chrial catalyst | reaction suitability reagent type: chrial catalyst | reaction suitability reagent type: chrial catalyst | reaction suitability reagent type: chrial catalyst |
| assay 95% | assay 96% | assay 97% | assay 99% |
| functional group fluoro | functional group - | functional group bromo | functional group - |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 216-220 °C | mp - | mp 256-260 °C | mp 208-210 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?