Przejdź do
678317
Tri-n-butyllithium magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Synonim(y):
Lithium tributylmagnesate in hexanes/ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H27LiMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.59
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.7 M in diethyl ether/hexanes
density
0.769 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Li.Mg/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;/q;;;+1;-1
InChI key
MYNWCAJLXIFFBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tri-n-butyllithium magnesate is a base and deprotonating agent used in the deprotonation of furans, fluoro aromatics, thiophenes, oxazoles and benzoxazoles.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)