Przejdź do
681237
5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
5-Methylnicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
207-215 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-6(7(9)10)4-8-3-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)