Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.32
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-705-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
hydrogen-storage grade
reaction suitability
reagent type: reductant
density
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg.2H
InChI key
RSHAOIXHUHAZPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 12
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?