Przejdź do
686271
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
95%
Synonim(y):
(S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol, (S)-4′-Chloro-1-phenylethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]20/D -48.0°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
refractive index
n20/D 1.544
density
1.175 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
MVOSNPUNXINWAD-LURJTMIESA-N
Application
(S)-4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol can be used as a chiral building block in:
  • The enantioselective synthesis of (-)-(S,S)-clemastine.
  • The enantioselective and geometrically defined synthesis of chloro methylbenzyl pinacol boronic ester via lithiation−borylation methodology.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
686301339822
description
95%
description
95%
description
97%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.544
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
density
1.175 g/mL at 25 °C
density
1.322 g/mL at 25 °C
density
-
functional group
hydroxyl, chloro
functional group
hydroxyl, bromo
functional group
nitro, amine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)