Przejdź do
697451
Dimethyl-d6 carbonate
99 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
1,1′-carbonate methan-d3-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CD3O)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
7710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
97% (CP)
form
liquid
mol wt
96.06 (atom % calculation)
bp
90 °C
mp
2-4 °C
application(s)
pharmaceutical
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
General description
Dimethyl-d6 carbonate 99 atom % D, 97% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
Features
- Excellent solvent characteristics for NMR
- High deuterium content for effective labeling
- Enhances the reliability of spectral data
- Non-toxic and safe for laboratory use
Benefits
- Accelerates drug formulation processes
- Improves the quality of NMR results
- Increases the efficiency of research studies
- Supports the development of new therapeutic strategies
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
617253186414768278
description
99 atom % D, 97% (CP)
description
98 atom % D
description
anhydrous, ≥99.5 atom % D
description
98 atom % D, 99% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥99.5 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
assay
-
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
2-4 °C
mp
2 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108481-44-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)