Przejdź do
698482
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine
97%, powder
Synonim(y):
2-(Diphenylphosphino)-1-bromobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14BrP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
263-515-1
MDL number:
Nazwa produktu
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
112-116 °C
functional group
phosphine
SMILES string
Brc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
XIONUQPOXCUMMB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)