Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
Quality Segment
form
solution
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
density
1.481 g/cm3
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in. | description suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube | description 49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur™ | description suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. |
| concentration 85% in D2O (99.9 atom % D) | concentration 85% in D2O (99.9 atom % D) | concentration 49.5-50.5% | concentration 85% in D2O (99.9 atom % D) |
| assay 83.5-86.5% (gravimetric) | assay 83.5-86.5% (gravimetric) | assay - | assay 83.5-86.5% (gravimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| density 1.481 g/cm3 | density 1.481 g/cm3 | density 1.331-1.336 g/mL at 20 °C | density 1.481 g/cm3 |
| suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability - | suitability suitable for NMR (reference standard) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?