Przejdź do
709166
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid monohydrate
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2.H2O/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YQHUUYLPOCNBKD-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
734985CDS024320410233
description
97%
description
97%
description
-
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
hydroxyl
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)