Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1870,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
96% (CP)
form
solid
mol wt
478.09 by atom % calculation
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+34
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])OC(=O)CC(C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])S([O-])(=O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,14D2,15D2,16D,17D;
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-MTXGETQSSA-M
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98 atom % D, 96% (CP) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity - |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) - |
| assay 96% (CP) | assay - |
| mass shift M+34 | mass shift - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?