Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 778,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
418-200-5
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98.5% (T), 99%
Form:
powder
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5% (T), 99%
form
powder
impurities
≤1.0% water
SMILES string
[Br-].CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BrH/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHJQQUGSPDBDRM-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide is an ionic liquid that can be prepared by reacting N-methylpyrrolidine with bromoethane. it is conventionally used as a bromine-sequestering agent (BSA) in zinc/bromine redox flow batteries.
Application
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide may be used in the preparation of 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium lactate, a potential solvent for the separation of hexan-1-ene from hexane. It can also be used to prepare 1-ethyl-1-methylpyrrolidinium tribromide. It can be used as a co-catalyst during the cycloaddition of CO2 with different epoxides to form cyclic carbonates in the presence of a nona-vacant Keggin-type tricarbonyl rhenium derivative catalyst.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
69227-51-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?