Przejdź do
715212
Potassium ethyltrifluoroborate
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
510,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
eCl@ss:
32110208
Assay:
95%
Form:
solid
510,75 zł
Cena katalogowa681,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
80-84 °C
SMILES string
[K+].CC[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H5BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium ethyltrifluoroborate can be used as a substrate in Suzuki–Miyaura coupling reaction with alkenyl bromides to produce alkene derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ALD00294359297
description
95%
description
-
description
technical grade, 80%
assay
95%
assay
-
assay
80%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
mp
80-84 °C
mp
236-241 °C
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)