Przejdź do
744751
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
424,15 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7928855
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
424,15 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
impurities
≤0.5% water
density
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
functional group
azide, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
InChI key
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1634-04-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)