Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł 285,12 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 831,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,12 zł
Cena katalogowa352,00 złZaoszczędź 19%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.378
density
1.006 g/mL at 25 °C
functional group
carbonate
SMILES string
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A solvent for various reactions including esterification and amidation.
- An electrolyte in the development of graphite-based dual-ion batteries due to its ability reduces charge-transfer resistance, polarization, and self-discharge of graphite electrodes. It also enhances Coulombic efficiency, cycle, and rate performances.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description Technipur®, 99.9%, ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O | description battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm |
| assay 98% | assay 99% | assay 99.9% | assay 99.9% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.378 | refractive index n20/D 1.378 | refractive index - | refractive index - |
| density 1.006 g/mL at 25 °C | density 1.006 g/mL at 25 °C | density 1.01 g/cm3 | density 1.01 g/cm3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl methyl carbonate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
75.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23.9 °C
Ostrzeżenia
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
623-53-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?