Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Quality Segment
assay
97% (HPLC)
form
solid
mp
30-34 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCC(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)(COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC)COC(=O)C(C)(C)SC(=S)SCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C73H132O8S12/c1-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-86-65(82)90-69(5,6)61(74)78-57-73(58-79-62(75)70(7,8)91-66(83)87-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-2,59-80-63(76)71(9,10)92-67(84)88-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-3)60-81-64(77)72(11,12)93-68(85)89-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-4/h13-60H2,1-12H3
InChI key
ONXYMIIQXBMPMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% (HPLC) | description 98% (HPLC) | description 97% (HPLC) | description average Mn 10,800 |
| assay 97% (HPLC) | assay 98% (HPLC) | assay 97% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| mp 30-34 °C | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Pentaerythritol tetrakis[2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate] 97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/234/301/a6e20d26-df1b-49c6-bdee-c98dd3488cc2/640/a6e20d26-df1b-49c6-bdee-c98dd3488cc2.png)
![1,1,1-Tris[(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate]ethane 98% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/233/882/e9f09ad0-62a9-4bbe-b7c0-98b721824fa7/640/e9f09ad0-62a9-4bbe-b7c0-98b721824fa7.png)
![Poly(ethylene glycol) bis[2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate] average Mn 10,800](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/369/930/ba9a86e7-8635-4a23-aa7c-7db94c295272/640/ba9a86e7-8635-4a23-aa7c-7db94c295272.png)