Przejdź do
765910
Potassium tri(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
97%, solid
Synonim(y):
Potassium hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate, Scorpionates, Tp ligand
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22BKN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.28
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium tri(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
292-301 °C
SMILES string
[K+].Cc1cc(C)n(n1)[BH-](n2nc(C)cc2C)n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C15H22BN6.K/c1-10-7-13(4)20(17-10)16(21-14(5)8-11(2)18-21)22-15(6)9-12(3)19-22;/h7-9,16H,1-6H3;/q-1;+1
InChI key
NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Scorpionate ligand
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)