Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł 1130,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18O4S
Masa cząsteczkowa:
210.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
1130,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
refractive index
n20/D 1.481
density
1.098 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O4S/c9-1-2-10-3-4-11-5-6-12-7-8-13/h9,13H,1-8H2
InChI key
GKKYNULPAQDGHI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-{2-[2-(2-Mercaptoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethanol may be used in the synthesis of 2-(2-(2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)thio)ethoxy)ethoxy)ethanol, an nitrobenzoxadiazole (NBD) analog of the anticancer agent 6-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)thio)hexan-1-ol (NBDHEX). This analog is a potent glutathione S-transferase (GST) and a potential therapeutic antimelanoma agent with enhanced water solubility and antitumor efficacy when compared to NBDHEX in a study.
- Oligo-ehtylene glycol of peptides and small molecules (PEGylation)
- PEG-disulfide formation
- ultra-thin protein-resistant monolayers
- Densely packed monolayer and a flexible-hydrophilic oligo ethylene glycol arm for avoiding non-specific adsorption
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - |
| form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.481 | refractive index n20/D 1.500 (lit.) |
| density 1.098 g/mL at 25 °C | density 1.114 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-{2-[2-(2-Mercaptoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethanol 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/130/969/7d2ec2b4-e0f1-4836-aeb2-139994173612/640/7d2ec2b4-e0f1-4836-aeb2-139994173612.png)