Przejdź do
791105
Zinc chloromethanesulfinate
95% (H-NMR)
Synonim(y):
Baran MCMS Reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4Cl2O4S2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.48
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95% (H-NMR)
Form:
solid
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95% (H-NMR)
form
solid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
mp
190-195 °C
functional group
chloro, sulfinic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCS(O[Zn]OS(CCl)=O)=O
InChI
1S/2CH3ClO2S.Zn/c2*2-1-5(3)4;/h2*1H2,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
HEKATMPPXNXYJU-UHFFFAOYSA-L
Application
Zinc chloromethanesulfinate (MCMS) is part of a zinc sulfinate toolbox developed by Phil Baran for the simple and rapid diversification of heterocycles.1
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENAH9C398B4331650M456845
description
95% (H-NMR)
description
-
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
description
AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
assay
95% (H-NMR)
assay
-
assay
≥98%
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation, reagent type: diversification reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: zinc, reagent type: inorganic catalyst
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
crystalline powder
form
amorphous
mp
190-195 °C
mp
-
mp
293 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)