Przejdź do
802441
Diphenylphosphine selenide
95%
Synonim(y):
DPPSe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11PSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.15
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
95%
Form:
powder or crystals
assay
95%
form
powder or crystals
mp
110-115 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Se]=P(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11PSe/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
KDFCMIXBMVVIQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
The chalcogenide based quantum dots find application in photovoltaics, light emitting diodes and precursor in synthesis of the chalcogenides based quantum dots.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)