Przejdź do
808237
Aluminum-doped zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
Synonim(y):
AZO ink, Al-doped ZnO dispersion, Al-dopend ZnO suspension, Al:ZnO ink, Avantama N-21X, Nanograde N-21X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
eCl@ss:
38120301
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
dispersion
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
work function
-3.7--4.1 eV
particle size
8-16 nm
viscosity
1.7-2.7 cP
application(s)
solar energy
Application
Al-doped ZnO nanoparticle ink is for spin coating and doctor blading for the use as electron transport layer in printed electronics. Al-doped ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture with performance comparable to evaporated calcium.
Preparation Note
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited Al doped ZnO films at 80°C - 120°C.
Legal Information
Product of Avantama Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
808253793361
description
2.5 wt. %, viscosity 2.2 cP, work function -3.9 eV
description
2.5 wt. %, viscosity 2.1 cP, work function -3.9eV
description
-
particle size
8-16 nm
particle size
8-16 nm
particle size
10-15 nm
form
dispersion
form
dispersion
form
dispersion
work function
-3.7--4.1 eV
work function
-3.7--4.1 eV
work function
-
concentration
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in mixture of alcohols)
concentration
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol)
concentration
2.5 wt. % (crystalline ZnO in 2-propanol)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
solar energy
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)