Przejdź do
809276
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H27O5
Masa cząsteczkowa:
369.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC([C@@]1(O)CCC([C@]1(C)C2)C3CC[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C2=O)=O
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChI key
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
809314900182809861
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
-
form
liquid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)