Przejdź do
809381
Dimethyl ether-1,1,1-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.09
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
gas
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
gas
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(OC)[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
614637613800608688
description
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
99 atom % D
description
98 atom % 15N, gas
assay
≥98% (CP)
assay
-
assay
-
assay
-
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+5
mass shift
M+1
isotopic purity
≥99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
form
gas
form
-
form
-
form
gas
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-41.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-41 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13725-27-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)