Przejdź do
80980
Platinum on activated charcoal
extent of labeling: 10 wt. % loading
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Pt/C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
231,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
231,75 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
extent of labeling
10 wt. % loading
matrix
activated charcoal support
greener alternative category
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Platinum on activated carbon (Pt/C) can be used as a catalyst for a variety of applications such as:
  • hydrogenation of D-fructose and D-glucose
  • hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
  • direct alcohol fuel cells (DAFCs)
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Self-heat. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)