Przejdź do
855286
5-Aminouracil
98%
Synonim(y):
5-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Amino-2,4-pyrimidinediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-252-3
Beilstein/REAXYS Number:
127250
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
489,00 zł
Cena katalogowa652,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,5H2,(H2,6,7,8,9)
InChI key
BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A50606
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
≥360 °C (lit.)
form
powder
form
powder
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)