Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 299,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 748,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 971,00 zł |
Informacje o tej pozycji
299,00 zł
Nazwa produktu
D-Leucine, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder (crystals)
optical activity
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
optical purity
ee: 97% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description ReagentPlus®, 99% | description ≥98% (TLC) | description - |
| form powder (crystals) | form powder | form powder | form powder |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| product line ReagentPlus® | product line ReagentPlus® | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl | optical activity [α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl | optical activity - | optical activity - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Leucine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?