Przejdź do
855669
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-225-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3594395
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
optical activity
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
330639A0760
description
99%
description
99%
description
≥99%
form
crystals
form
-
form
powder
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
optical activity
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
optical activity
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
optical activity
-
mp
78-80 °C (dec.) (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)