Przejdź do
900511
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in hexane
Synonim(y):
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
eCl@ss:
32160703
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
dispersion
concentration
5 mg/mL in hexane
density
0.6665 g/mL
fluorescence
λem 530 nm, λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
functional group
(ODPA/HPA: Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid)
storage temp.
2-8°C
Application
CdSe/CdS quantum rods possess excellent optoelectronic properties such as tunable emission wavelength, high extinction coefficient, polarized emission, enhanced quantum yield and exhibit an order of magnitude higher brightness. These outstanding properties make the CdSe/CdS nanorods suitable for applications such as displays, solid state lighting (LED) and lasers as these require strong fluorescence.
Legal Information
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Disclaimer
Handle under nitrogen/argon under subdued light.
Do not freeze.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900512900514919144
description
fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in hexane
description
fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in hexane
description
fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in hexane
description
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 500 nm, 1 mg/mL in water
functional group
(ODPA/HPA: Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid)
functional group
(ODPA/HPA: Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid)
functional group
(ODPA/HPA (Octadecylphosphonic acid / hexylphosphonic acid))
functional group
carboxylic acid
concentration
5 mg/mL in hexane
concentration
5 mg/mL in hexane
concentration
5 mg/mL in hexane
concentration
1 mg/mL in water
fluorescence
λem 530 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
fluorescence
λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70%
fluorescence
λem 620 nm±8 nm FWHM <45 nm, quantum yield >70%
fluorescence
λem 500 nm, FWHM 20-28 nm, , quantum yield ≥50%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
dispersion
form
dispersion
form
dispersion
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-23-6
CAS No.
1306-24-7 + 1306-23-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)