Przejdź do
910643
Cleaning solution for Ag ink
Synonim(y):
F47NJET00030 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.6 kPa
description
Electronic Solvents
form
liquid
color
colorless
bp
106.1-217.9 °C
Application
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart’Ink F47NJET00030, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Legal Information
Product of Genes′Ink
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
923540901083901090
description
-
description
-
description
-
description
low curing temperature
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid (paste)
color
colorless
color
colorless
color
dark brown to blue
color
-
description
Electronic Solvents
description
Electronic Solvents
description
Electrodes
description
Electrodes
bp
106.1-217.9 °C
bp
101.3-191.1 °C
bp
-
bp
-
vapor pressure
0.6 kPa
vapor pressure
<110 kPa ( 50 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
99.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
37.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8000-41-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)