Przejdź do
915580
Bioactive glass
powder, S53P4, ≥98%, <80 μm particle size
Synonim(y):
Bioglass ceramics, Silica glass
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaO:SiO2:P2O5
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
core: calcium
particle size
<80 μm
Application
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells. In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration. Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives. Furthermore, S53P4 has displayed antimicrobial activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915831915335916323
description
powder, S53P4, ≥98%, <80 μm particle size
description
powder, 13-93, ≥98%, <80 μm particle size
description
77S, ≥98%, 0.2-20 μm particle size
description
58S, ≥98%, ≤10 μm particle size
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
particle size
<80 μm
particle size
<80 μm
particle size
0.2-20 μm
particle size
≤10 μm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
core: calcium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bioactive glass
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Lungs, Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is bioactive glass powder product in an amorphous state, or has it been pre-sintered or crystallized? I need to confirm if it is suitable for viscous flow during heating (850–950 °C) for coating applications. XRD or thermal data would be helpful.
    1 answer
    1. No XRD or thermal data is available for the product. The only analytical data we have for the product is summarized in its Specification Sheet.