Przejdź do
926876
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å
Synonim(y):
Mesoporous silica
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352309
NACRES:
NA.22
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pore size
30 Å pore size
Quality Segment
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica, mesostructured (MCM-41) is a part of low-density organized mesoporous silicate system which has a 2D hexagonal phase. MCM-41 nanoparticles have a wide range of unique features such as durability, high specific surface area, air tolerance, large and uniform pore size, and high thermal and mechanical stability.
Application
Their applications are consequences of their porous nature and robust chemical composition, which permit their use in many applications:
  • water treatment
  • gas processing
  • supported catalysis
  • drug delivery
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
926906926914926892
description
pore size 30 Å
description
pore size 30 Å, PEI functionalized
description
pore size 30 Å, carboxylic acid functionalized
description
pore size 30 Å, thiol functionalized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pore size
30 Å pore size
pore size
30 Å pore size
pore size
30 Å pore size
pore size
30 Å pore size
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCM-41 100nm nanoparticle
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
nwg
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)