Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 878,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
type
(High purity Salts)
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis, 98-102% (EDTA, complexometric)
form
powder or crystals
sustainability
Sustainability features
impurities
≤1000 ppm trace metals basis
color
faint blue to dark blue-green
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in water)
solubility
water: soluble
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 ppm
cation traces
Al: <50 ppm, Ca: <50 ppm, Co: <50 ppm, Cu: <50 ppm, Fe: <50 ppm, K: <50 ppm, Mg: <50 ppm, Na: <50 ppm, Pb: <50 ppm, Zn: <50 ppm
SMILES string
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Dlatego heksahydrat siarczanu niklu(II) był szeroko stosowany jako kluczowy składnik do syntezy katody do akumulatorów litowo-jonowych.
- Sferyczny NCM 622 i Li[Ni0.9Co0.05Mn0.05]O2 (NCM 900505) zostały zsyntetyzowane metodą współstrącania przy użyciu heksahydratu siarczanu niklu(II). Aby osiągnąć pożądaną gęstość energii, konieczne jest zmaksymalizowanie zarówno zawartości niklu w katodzie, jak i napięcia odcięcia. []
- synteza monokrystalicznych, bogatych w Ni katod NCM i polikrystalicznych katod NCM o różnej zawartości Ni metodą koprecypitacji. Te bogate w Ni katody warstwowe, takie jak NCM, NCA i NCMA ([Ni1-x-yCox(Mn i/lub Al)y]O2) są najlepszym wyborem do zasilania nadchodzących pojazdów elektrycznych. Stwierdzono, że polikrystaliczne katody NCM są podatne na mikropęknięcia międzykrystaliczne podczas cykli, natomiast monokrystaliczne katody NCM wykazują odporność na pęknięcia mechaniczne, nawet w warunkach wysokiego naładowania lub powtarzających się cykli. Ze względu na ograniczone ścieżki dyfuzji jonów litu, wydajność elektrochemiczna katod monokrystalicznych NCM, szczególnie pod względem pojemności i stabilności cyklicznej, jest niższa w porównaniu z katodami polikrystalicznymi NCM. Różnica w wydajności elektrochemicznej katod monokrystalicznych -NCM i polikrystalicznych -NCM rośnie wraz ze wzrostem frakcji Ni.
Ponadto heksahydrat siarczanu niklu(II) jest szeroko stosowany w galwanotechnice do produkcji powłok metalicznych.
Heksahydrat siarczanu niklu(II) może być również stosowany jako katalizator w:
-Katalizatory Pt50Ni50 wsparte na MCM-41 zostały wyprodukowane przy użyciu mokrej koimpregnacji. Katalizatory te zostały następnie wykorzystane do reakcji uwodornienia benzenu w fazie gazowej. Morfologia fazy metalicznej w katalizatorach ma znaczący wpływ na konwersję benzenu do cykloheksanu. Czynniki takie jak temperatura redukcji, stężenie NaBH4 i medium redukujące wpływają na morfologię cząstek. []
Features and Benefits
- Rozpuszczalny w wodzie
- Średnia czystość (99,9%)
- Niski poziom metali śladowych w ppm
- Efektywny kosztowo Odpowiedni do zastosowań akumulatorowych
- Katalizator z recyklingu
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.9% trace metals basis | description ReagentPlus®, powder or crystals | description ACS reagent, ≥98% | description ≥99.99% trace metals basis |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form crystals | form solid |
| assay ≥99.9% trace metals basis, 98-102% (EDTA, complexometric) | assay 98.0-102.0% (EDTA titration) | assay ≥98% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH 4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in water) | pH - | pH - | pH - |
| density 2.07 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny siarczan niklu(II)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?