Przejdź do
A1002
Acetaldehyde oxime, mixture of syn and anti
99%
Synonim(y):
Acetaldoxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-479-6
Beilstein/REAXYS Number:
1209252
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
Form:
liquid
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=N\O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
InChI key
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)