Przejdź do
A154
L-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid
Synonim(y):
(R)-(+)-2-Amino-3-phosphonopropionic acid, 3-Phosphono-L-alanine, L-AP3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.07
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3649605
eCl@ss:
32150312
Form:
powder
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
SMILES string
N[C@@H](CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
LBTABPSJONFLPO-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent antagonist at metabotropic glutamic acid receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27506251380199257
description
-
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), powder
description
ACS reagent, ≥99.5%
description
in H2O, ≥85%
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, crystals
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)