Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
Informacje o tej pozycji
173,00 zł
Quality Segment
assay
≥85%
optical activity
[α]20/D −13.5°, c = 2.5 in 1.5 M NaOH
concentration
in H2O
refractive index
n20/D 1.427
density
1.206 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description in H2O, ≥85% | description 30% in H2O (by weight) | description ~40% in H2O | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis |
| assay ≥85% | assay - | assay - | assay 88-92% total acid basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
| density 1.206 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.427 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| concentration in H2O | concentration 30% in H2O (by weight) | concentration ~40% in H2O | concentration - |
| optical activity [α]20/D −13.5°, c = 2.5 in 1.5 M NaOH | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?