Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
impurities
water, may contain traces, ~8% Isopropanol
functional group
ester, ketone, phenyl
SMILES string
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... VKORC1(79001)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group ketone, ester, phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information human ... VKORC1(79001) | Gene Information human ... VKORC1(79001) | Gene Information human ... VKORC1(79001) | Gene Information human ... VKORC1(79001) |
| impurities ~8% Isopropanol, water, may contain traces | impurities - | impurities - | impurities - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?