Przejdź do
A8201
4-Acetamidothiophenol
≥90%
Synonim(y):
4′-Mercaptoacetanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-427-7
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Assay:
≥90%
Form:
powder
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
mp
150-153 °C (lit.)
functional group
amide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H9NOS/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ENA448969802
description
≥90%
description
-
assay
≥90%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
mp
150-153 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
functional group
amide
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)